Merck
Y0000754
メテナミン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ヘキサメチレンテトラミン, 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン, ウロトロピン, ヘキサミン, メテナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N4
CAS番号:
分子量:
140.19
Beilstein:
2018
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
methenamine
自己発火温度
770 °F
メーカー/製品名
EDQM
mp
280 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methenamine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000754:
Y0000754-10MG:
Y0000754-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adriana Luk et al.
The Malaysian journal of pathology, 36(2), 71-81 (2014-09-10)
The incidence of infective endocarditis is 1.5-4.95 cases per 100,000 individuals per year, with a mortality of 14-46% 1-year post infection. The management and decision to operate on selected patients remains controversial. Our study reviews cases of native and prosthetic
Jianguo Hu et al.
Talanta, 93, 345-349 (2012-04-10)
A green, one-step method for synthesis of graphene-Au nanoparticles (graphene-AuNPs) was introduced in this article, using an environmentally benign hexamethylenetetramine (HMTA) as reducing and stabilizing agent. HMTA slowly was hydrolyzed to generate aldehyde ammonia to reduce graphene oxides (GO) and
Ann Pontén et al.
Contact dermatitis, 68(1), 50-53 (2012-10-06)
The currently used patch test concentration for formaldehyde is 1.0% (wt/vol) in water. However, clinical experience and previous studies suggest that 1.0% might be insufficient for detecting an optimized number of clinically relevant cases of contact allergy to formaldehyde. To
Mehdi Taghdiri et al.
Journal of hazardous materials, 246-247, 206-212 (2013-01-15)
The industrial wastewater produced by hexamine plants is considered as a major environmental polluting factor due to resistance to biodegradation. So the treatment of such wastewater is required. In this work, the removal of hexamine from wastewater and its degradation
P Restani et al.
Food additives and contaminants, 9(5), 597-605 (1992-09-01)
Formaldehyde (FA) and hexamethylenetetramine (HMT) are used in cheese production to control gas-forming clostridia; FA also occurs naturally in some foods at levels of 1-20 mg/kg. The toxicology of FA and HMT are briefly discussed together with their reaction in