Merck
Y0000618
インドール-3-カルボン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
β-インドリルカルボン酸, 3-インドリルカルボン酸, 3-インドール ギ酸, 3-カルボキシインドール, インドール-β-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥29,000
¥29,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
129435
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tropisetron
メーカー/製品名
EDQM
mp
232-234 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
InChI Key
KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
以下の調製のための反応剤:
  • 抗癌剤。
  • アミノ酸およびペプチドの誘導体。
  • セロトニン5-HT4受容体アンタゴニスト。
  • 一級アシル尿素。
  • ヘッジホッグ経路におけるGli1媒介性転写の阻害剤。
  • セロトニン5-HT6アンタゴニスト。
  • 最晩期抗原-4(VLA-4)アンタゴニスト。
  • EphB3受容体チロシンキナーゼ阻害剤。
  • アルツハイマー病の治療薬の可能性。
  • ビニルエステルシュードトリペプチドプロテアソーム阻害剤。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)