Merck
Y0000282
システム適合性用チオコナゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
チオコナゾール, 1-[2-[(2-クロロ-3-チエニル)メトキシ]-2-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-1H-イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13Cl3N2OS
CAS番号:
分子量:
387.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tioconazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
InChI Key
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tioconazole for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
チオコナゾールは抗真菌薬であり、Candida glabrata変異株に対してフルコナゾールやボリコナゾールよりも高い活性を示します。膜を破壊し、細胞内ATPを減少させることにより作用します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000282-1EA:
Y0000282:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S P Clissold et al.
Drugs, 31(1), 29-51 (1986-01-01)
Tioconazole is a substituted imidazole antimicrobial agent structurally related to other drugs in this group. It has been shown to have a broad spectrum of activity in vitro against dermatophytes and yeasts, as well as against some chlamydia, trichomonads and
Pénélope A Andreux et al.
Scientific reports, 4, 5285-5285 (2014-06-14)
Mitochondria are semi-autonomous organelles regulated by a complex network of proteins that are vital for many cellular functions. Because mitochondrial modulators can impact many aspects of cellular homeostasis, their identification and validation has proven challenging. It requires the measurement of
S Manzoor et al.
Talanta, 134, 1-7 (2015-01-27)
This work encompasses a direct and coherent strategy to synthesise a molecularly imprinted polymer (MIP) capable of extracting fluconazole from its sample. The MIP was successfully prepared from methacrylic acid (functional monomer), ethyleneglycoldimethacrylate (crosslinker) and acetonitrile (porogenic solvent) in the