Merck
Y0000220
システム適合性用ロキシスロマイシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ロキシトロマイシン, エリスロマイシン 9-(-O-[2-メトキシエトキシ]メチルオキシム)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H76N2O15
CAS番号:
分子量:
837.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
roxithromycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC1OC(=O)C(C)C(OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)C(C)C(OC3OC(C)CC(C3O)N(C)C)C(C)(O)CC(C)C(=N/OCOCCOC)\C(C)C(O)C1(C)O
InChI
1S/C41H76N2O15/c1-15-29-41(10,49)34(45)24(4)31(42-53-21-52-17-16-50-13)22(2)19-39(8,48)36(58-38-32(44)28(43(11)12)18-23(3)54-38)25(5)33(26(6)37(47)56-29)57-30-20-40(9,51-14)35(46)27(7)55-30/h22-30,32-36,38,44-46,48-49H,15-21H2,1-14H3/b42-31+
InChI Key
RXZBMPWDPOLZGW-FEMONOMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Roxithromycin for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
半合成エリスロマイシン誘導体です。NADPHオキシダーゼの活性化を妨げ、細胞質成分の好中球膜への転位を変化させます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000220-1EA:
Y0000220:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Bergogne-Bérézin
Presse medicale (Paris, France : 1983), 25(39), 1982-1988 (1996-12-14)
Macrolides, one of the oldest antibiotic classes, are widely used in out-patient, clinics and hospitals. The major improvement in developing newer derivatives concerns pharmacokinetic properties. Increased half-lives, persisting concentrations in tissues, interstitial fluids and macrophages confer upon newer macrolides significant
Ming Xue et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(1), 203-222 (2019-12-06)
This study examines an improved and simplified method for solid-phase extraction (SPE), which offers rapid and accurate determination and identification of 44 pharmaceutically active compounds using ultra-performance liquid chromatography (UPLC) and tandem mass spectrometry (MS/MS). The common active compounds include
B Facinelli et al.
Journal of chemotherapy (Florence, Italy), 3 Suppl 1, 33-35 (1991-01-01)
The usefulness of macrolides in treating respiratory infections has been established for over thirty years. Currently, a great deal of interest is being focused on roxithromycin, a new semisynthetic derivative of erythromycin which is more stable than erythromycin under acidic
[Roxithromycin (Forilin, Surlid)].
N H Eriksen et al.
Ugeskrift for laeger, 152(6), 411-412 (1990-02-05)
A Markham et al.
Drugs, 48(2), 297-326 (1994-08-01)
Roxithromycin is a derivative of the macrolide antibacterial erythromycin with in vitro antibacterial activity resembling that of the parent compound. The drug has activity against some Staphylococcus spp., many Streptococcus spp., Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila and Chlamydia