安全性情報
SML1041
Sigma-Aldrich
Atreleuton
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-N-(3-(5-(4-Fluorophenylmethyl)thien-2-yl)-1-methyl-2-propynyl)-N-hydroxyurea, A8576, ABT 761, VIA-2291
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,720
25 MG
¥66,980
¥23,720
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,720
25 MG
¥66,980
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15FN2O2S
CAS番号:
分子量:
318.37
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥23,720
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +40 to +50°, c = 1 in methanol
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)Cc2[s]c(cc2)C#C[C@H](N(O)C(=O)N)C
InChI
1S/C16H15FN2O2S/c1-11(19(21)16(18)20)2-7-14-8-9-15(22-14)10-12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,8-9,11,21H,10H2,1H3,(H2,18,20)/t11-/m1/s1
InChI Key
MMSNEKOTSJRTRI-LLVKDONJSA-N
生物化学的/生理学的作用
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor.
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor. Atreleuton exhibits potent and selective inhibition of leukotriene formation both in vitro and in vivo.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1041-25MG:
SML1041-IP:
SML1041-VAR:
SML1041-5MG:
SML1041-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research