Merck
Y0000101
Orphenadrine citrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
β-ジメチルアミノエチル2-メチルベンズヒドリルエーテル クエン酸塩, o-メチルジフェンヒドラミン クエン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
461.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
orphenadrine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.C6H8O6/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
XLSFUJUURNFSCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Orphenadrine citrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Muscarinic receptor antagonist; H1 histamine receptor antagonist; muscle relaxant. Orphenadrine has also been reported to inhibit the noradrenergic transporter and to block the NMDA receptor ion channel.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000101-1EA:
Y0000101:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohamed I Walash et al.
Chemistry Central journal, 5, 60-60 (2011-10-11)
A simple, sensitive and rapid spectrophotometric method was developed and validated for the determination of two skeletal muscle relaxants namely, tizanidine hydrochloride (I) and orphenadrine citrate (II) in pharmaceutical formulations. The proposed method is based on the formation of a
Letizzia Dall'Agnol et al.
The journal of pain, 15(8), 845-855 (2014-05-29)
Chronic myofascial pain syndrome has been related to defective descending inhibitory systems. Twenty-four females aged 19 to 65 years with chronic myofascial pain syndrome were randomized to receive 10 sessions of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) (n = 12) at
Jean-François Desaphy et al.
Experimental neurology, 255, 96-102 (2014-03-13)
Although the sodium channel blocker mexiletine is considered the first-line drug in myotonia, some patients experiment adverse effects, while others do not gain any benefit. Other antimyotonic drugs are thus needed to offer mexiletine alternatives. In the present study, we