安全性情報
Y0000096
Mesterolone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(1α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-1α-methylandrost-4-en-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O2
CAS番号:
分子量:
302.45
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mesterolone
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
USDEA Schedule I
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4([C@H](CC(=O)C=C4CC3)C)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI Key
KROXBRXHRBCDNO-IFMMWYRXSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Mesterolone impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000096-1EA:
Y0000096:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)