Merck
Y0000033
10,11-ジヒドロカルバマゼピン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン-5-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N2O
CAS番号:
分子量:
238.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
carbamazepine
メーカー/製品名
EDQM
mp
205-210 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
InChI Key
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Carbamazepine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000033:
Y0000033-1EA:
Y0000033-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William T A Harrison et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 62(Pt 5), o240-o242 (2006-05-09)
The title compound (systematic name: 10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide), C15H14N2O, is shown to crystallize as an orthorhombic polymorph to complement the known monoclinic form. The molecular conformations of both forms are very similar, involving a bent conformation for the seven-membered azepine ring and
M G Bixel et al.
European journal of biochemistry, 267(1), 110-120 (1999-12-22)
Several wasp venoms contain philanthotoxins (PhTXs), natural polyamine amides, which act as noncompetitive inhibitors (NCIs) on the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR). Effects of varying the structure of PhTXs and poly(methylene tetramine)s on the binding affinity have been investigated. Using the
T D Cyr et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 70(5), 836-840 (1987-09-01)
Liquid chromatographic (LC) methods have been developed for the determination of carbamazepine, the impurity 10,11-dihydrocarbamazepine, and related compounds in carbamazepine drug substance and tablets. The LC methods specify a 5 micron diol column and a mobile phase of acetonitrile-methanol-0.05% aqueous