Merck
W355220
Sigma-Aldrich
2-hexyl-2-cyclopenten-1-one
sum of isomers, stabilized
別名:
Isojasmone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥36,700
1 KG
¥147,000
¥36,700
出荷予定日2025年5月07日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥36,700
1 KG
¥147,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O
CAS番号:
分子量:
164.24
FEMA番号:
3552
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
07.033
NACRES:
NA.21
官能:
jasmine; floral; waxy
グレード:
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
¥36,700
出荷予定日2025年5月07日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
jasmine; floral; waxy
SMILES記法
O=C1CCC=C1CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h8H,2-7,9H2,1H3
InChI Key
VGECIEOJXLMWGO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
237.2 °F
引火点(℃)
114 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W355220-BULK-K:
W355220-SAMPLE-K:
W355220-100G-K:
W355220-1KG-K:
W355220-VAR:
W355220-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)