Merck
W344412
Sigma-Aldrich
L-バリン
natural, FCC, FG
別名:
(S)-α-アミノイソ吉草酸, L-2-アミノ-3-メチルブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
117.15
FEMA番号:
3444
Beilstein:
1721136
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
Flavis 番号:
17.028
NACRES:
NA.21
由来生物
corn
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W344412-VAR-K:
W344412-BULK-K:
W344412-100G-K:
W344412-1KG-K:
W344412-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
João Barroso-Batista et al.
Current biology : CB, 30(6), 1049-1062 (2020-03-07)
Members of the gut microbiota are thought to experience strong competition for nutrients. However, how such competition shapes their evolutionary dynamics and depends on intra- and interspecies interactions is poorly understood. Here, we test the hypothesis that Escherichia coli evolution