Merck
W290315
Sigma-Aldrich
(−)-β-ピネン
natural, ≥97%, FG
別名:
(1S)-(−)-β-ピネン, (1S,5S)-2(10)-ピネン, (1S,5S)-6,6-ジメチル-2-メチレンビシクロ[3.1.1]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
FEMA番号:
2903
Beilstein:
2038282
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
1.003
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
botanical
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
~2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
woody; herbaceous; pine
SMILES記法
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W290315-VAR-K:
W290315-1KG-K:
W290315-SAMPLE-K:
W290315-VAR:
W290315-8KG-K:
W290315-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)