Merck
T1977990
トリデカン酸グリセリル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,2,3-トリカプリノイルグリセリン, 1,2,3-トリデカノイルグリセリン, グリセリントリカプラート, グリセリントリス(デカノアート), トリカプリン, トリデカノイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)8COOCH2]2CHOCO(CH2)8CH3
CAS番号:
分子量:
554.84
Beilstein:
1717683
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tricaprin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
InChI Key
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tricaprin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T1977990-1EA:
T1977990:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu Liu et al.
PloS one, 8(10), e77856-e77856 (2013-11-10)
Esterases with excellent merits suitable for commercial use in ester production field are still insufficient. The aim of this research is to advance our understanding by seeking for more unusual esterases and revealing their characterizations for ester synthesis. A novel
Pipsa Kulovesi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(7), 4448-4454 (2014-05-31)
The tear film lipid layer is believed to stabilize the tear film and to retard evaporation. Based on previous simple in vitro studies, the evidence for the latter property is scarce. In this study, we used complex lipid mixtures including