安全性情報
T0010000
Talampicillin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,600
¥19,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23N3O6S · HCl
CAS番号:
分子量:
517.98
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
talampicillin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)OC4OC(=O)c5c4cccc5)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C24H23N3O6S.ClH/c1-24(2)17(22(31)33-23-14-11-7-6-10-13(14)21(30)32-23)27-19(29)16(20(27)34-24)26-18(28)15(25)12-8-4-3-5-9-12;/h3-11,15-17,20,23H,25H2,1-2H3,(H,26,28);1H/t15-,16-,17+,20-,23?;/m1./s1
InChI Key
PAZSYTCTHYSIAO-WVFSJLEKSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Talampicillin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T0010000-1EA:
T0010000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A double blind comparison of talampicillin and ampicillin in the treatment of exacerbations of chronic bronchitis in general practice.
H N Williams et al.
The British journal of clinical practice, 35(4), 147-152 (1981-04-01)
T Hashimoto et al.
The Japanese journal of antibiotics, 34(6), 942-945 (1981-06-01)
The oral administration of 300 mg of clindamycin was undertaken on 23 patients, of 500 mg of cefadroxil on 11 patients and of 250 mg of talampicillin on 12 patients, and then tooth extraction was performed under local anesthesia. Blood
K Fujita et al.
The Japanese journal of antibiotics, 38(8), 2149-2154 (1985-08-01)
Forty-three cases were studied to determine the most optimal timing to discontinue an oral antibacterial agent for preventing urinary tract infection after transurethral prostatectomy. On the 5th postoperative day intravenous antibiotic treatment was replaced by oral medication of 1.5 g
[Clinical evaluation of Yamacillin 250mg in dental infections].
Shikai tenbo = Dental outlook, 58(2), 383-391 (1981-08-01)
[Influence of antibiotics on anti-inflammatory activity of anti-inflammatory drugs in simultaneous administration].
M Yoshizawa
Nichidai koku kagaku = Nihon University journal of oral science, 13(1), 34-43 (1987-03-01)