安全性情報
SQC026
Supelco
TPH(土壌中)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品SQC026は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC SQC-026
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
TPH in Soil is a soil matrix certified reference material with real soil analogs. They are a complex mixture of the main components of natural soils. It is engineered to better mimic the natural conditions of soil maturation. The target analytes are added in multiple stages before the grinding process.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SQC026-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)