Merck
S3306
Millipore
サブローデキストロース培養液
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
SDB, サブローグルコースブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
認証
according to EP
according to JP
according to USP
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Dextrose, 20.00 g/L
Mycological Peptone, 10.00 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
包装
pkg of -100 g
pkg of -500 g
保管条件
(Dry place, tightly sealed containers)
テクニック
microbiological culture: suitable
light yellow
pH
5.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
clinical testing
cosmetics
food and beverages
personal care
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
selective by low pH for Aspergillus spp.
selective by low pH for Candida spp.
selective by low pH for Penicillium spp.
selective by low pH for Pichia spp.
selective by low pH for Saccharomyces spp.
selective by low pH for Zygosaccharomyces spp.
selective by low pH for aciduric bacteria
selective by low pH for molds (General Media)
selective by low pH for yeasts (General Media)
詳細
サブローデキストロースブロスは、皮膚感染症と関連する心筋の培養に役立ちます。真菌用ペプトンが窒素含有化合物を供給し、デキストロースはエネルギー源です。その低いpHは、真菌の生育を促し、汚染細菌を阻害します。
アプリケーション
サブローデキストロースブロスは、酵母、カビ、耐酸菌の選択的培養に推奨されます。この培地は特に、皮膚感染症と関連する真菌の培養に役立ちます。また、非滅菌製品の微生物検査にも適しています(USP、EP、JPに準拠)。
調製ノート
蒸留水1000 mLにサブローデキストロース培養液30 gを懸濁します。沸騰するまで熱して培地を完全に溶解します。圧力15 lbs.、121°Cで15分間、オートクレーブ処理して滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S3306-VAR:
S3306-500G:
S3306-100G:
S3306-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sabouraud, K.
Ann. Dermatol. Syphilol., 3, 1061-1061 (1892)
Muhammad Shahid et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 31-31 (2020-03-03)
Prototheca bovis (formerly P. zopfii genotype-II) is an opportunistic, achlorophyllous alga that causes mastitis in cows and skin disease in cats and dogs, as well as cutaneous lesions in both immunocompetent and immunosuppressed humans. Antifungal medications are commonly ineffective. This
Tara R Catron et al.
Scientific reports, 9(1), 7064-7064 (2019-05-10)
Estrogenic chemicals are widespread environmental contaminants associated with diverse health and ecological effects. During early vertebrate development, estrogen receptor signaling is critical for many different physiologic responses, including nervous system function. Recently, host-associated microbiota have been shown to influence neurodevelopment.
Drake Phelps et al.
Scientific reports, 7(1), 11244-11244 (2017-09-13)
Changes in resident microbiota may have wide-ranging effects on human health. We investigated whether early life microbial disruption alters neurodevelopment and behavior in larval zebrafish. Conventionally colonized, axenic, and axenic larvae colonized at 1 day post fertilization (dpf) were evaluated using
Shabir Ahmad Lone et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 131-131 (2020-05-01)
The global prevalence of fungal diseases is increasing rapidly, which affects more than a billion people every year with significant mortality rate. On the other hand, the development of new drugs to treat these fungal infections is slow, while the
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.