Merck
S3259
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 37
practical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H16N3Na3O11S3
CAS番号:
分子量:
711.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
practical grade
SMILES記法
Oc1cc(Nc2ccccc2)c3c(cccc3c1N=Nc4cc(cc5cc(cc(O)c45)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C26H19N3O11S3.3Na/c30-21-12-17(42(35,36)37)10-14-9-16(41(32,33)34)11-20(24(14)21)28-29-26-18-7-4-8-23(43(38,39)40)25(18)19(13-22(26)31)27-15-5-2-1-3-6-15;;;/h1-13,27,30-31H,(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3
InChI Key
LONJZSVIJVYVID-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3259-10G:
S3259-BULK:
S3259-VAR:
S3259-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)