グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99% (titration)
形状
crystalline powder
品質
free-flowing
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in the lysis, wash, and elution buffer for the purification of histidine tagged proteins
- in gradient for the purification of histidine tagged proteins using nickel affinity chromatography
- as a component of homogenization buffer for the purification of phagosomal compartments from dendritic cells
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- Qualified for molecular biology applications, DNase, Rnase, and protease free
- Redi-Dri™ packaging controls moisture, eliminating clumps
- Crystalline powder remains free-flowing and much easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Less waste, loss of drying, while maintaining high quality
その他情報
法的情報
同等製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RDD039-BULK:
RDD039-100G:
RDD039-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.