certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-3051
濃度
in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISOガイド34:2009およびISO/IEC 17025:2005に従って製造され、認証されています。このCRMは、ISOガイド34:2009およびISO/IEC 17025:2005の要件に従って追跡可能です。このCRMの使用に関するすべての情報が分析証明書に記載されています。分析証明書はhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
調製ノート
The PT sample has been autoclaved for preservation. The sample loses preservation when opened.
The sample must be stored at 4 degrees Celsius.
This sample is a whole volume sample, no dilutions required.
Sample preparation
The sample is a whole volume sample, ready for analysis.
Analyze within 28-days of opening.
The sample must be stored at 4 degrees Celsius.
This sample is a whole volume sample, no dilutions required.
Sample preparation
The sample is a whole volume sample, ready for analysis.
Analyze within 28-days of opening.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
Bromide 1 - 10 mg/L
Chloride 35 - 275 mg/L
Fluoride 0.4 - 4 mg/L
Nitrate a N 2 - 25 mg/L
Nitrate a NO3 1 - 200 mg/L
Nitrite as N 0.4 - 4 mg/L
Nitrite a NO2 0 - 100 mg/L
Orthophosphate as P 0.5 - 5.5 mg/L
Sulfate 5 - 125 mg/L
Total nitrate + nitrite as N 2.5 - 25 mg/L
すべて表示 (10)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC3060-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ