安全性情報
QC1154
Supelco
Titanium and Tin-WP
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
bottle of 20 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-034-5
濃度
in 5% HNO3
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
この試料は、較正曲線の検証、方法の検証、分析者の訓練、マトリックスの急増などのための品質管理チェック用試料にすることを意図したものです。
この試料は、較正を目的としたものではありません。
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    Tin
    Titanium
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1154-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)