安全性情報
MABF81
Sigma-Aldrich
抗RORγT抗体、クローン6F3.1
clone 6F3.1, from mouse
別名:
Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, Retinoid-related orphan receptor-gamma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6F3.1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RORC (6097)
詳細
レチノイド関連オーファン受容体-γt(RORγT)は、核内ホルモン受容体ファミリーに属する2つのRORγアイソフォームのうちの1つで、核内受容体DNA結合ドメインが1つあります。RORγTは、TNFDF6/FASL発現とT細胞のIL2産生の負の調節因子です。RORγTの上方制御はTH17細胞の分化に必要です。RORγTの阻害は、TGF-βのFoxp3との相互作用によって誘導されます。発現は主に未成熟な胸腺細胞で認められ、胎児の発生期にはリンパ組織誘導細胞(LTi)にのみ認められます。
免疫原
ヒトRORγTに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗RORγT抗体クローン6F3.1は、RORγTの検出において、WB、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト正常肝組織中のRORγを検出できます。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症および自己免疫機構
品質
T47D細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのT47D細胞ライセート中のRORγTを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約55 kDa一部の細胞ライセートでは、約55と58 kDaのアイソフォームが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
T47D細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABF81:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paolo Carrega et al.
Nature communications, 6, 8280-8280 (2015-09-24)
Tertiary lymphoid structures (TLSs) are a common finding in non-small cell lung cancer (NSCLC) and are predictors of favourable clinical outcome. Here we show that NCR(+) innate lymphoid cell (ILC)-3 are present in the lymphoid infiltrate of human NSCLC and
Joan Gil et al.
Biomedicines, 10(2) (2022-02-26)
Acromegaly is caused by excess growth hormone (GH) produced by a pituitary tumor. First-generation somatostatin receptor ligands (SRLs) are the first-line treatment. Several studies have linked E-cadherin loss and epithelial-mesenchymal transition (EMT) with resistance to SRLs. Our aim was to
D Croxatto et al.
Mucosal immunology, 9(6), 1372-1383 (2016-02-26)
Innate lymphoid cells (ILCs) have a central role in innate defenses against pathogens, lymphoid organogenesis, and tissue remodeling. They have been detected in human decidua, however, their role in this tissue remains unclear. Successful pregnancy requires an early inflammatory phase
Gabriela Venicia Araujo Flores et al.
Parasite immunology, 42(11), e12772-e12772 (2020-07-01)
Skin lesions in nonulcerated cutaneous leishmaniasis (NUCL) caused by Leishmania (L.) infantum chagasi are characterized by a mononuclear inflammatory infiltrate in the dermis, which is composed mainly of lymphocytes, followed by macrophages, few plasma cells and epithelioid granulomas with mild
Yared Hailemichael et al.
Cancer cell, 40(5), 509-523 (2022-05-11)
Immune checkpoint blockade (ICB) therapy frequently induces immune-related adverse events. To elucidate the underlying immunobiology, we performed a deep immune analysis of intestinal, colitis, and tumor tissue from ICB-treated patients with parallel studies in preclinical models. Expression of interleukin-6 (IL-6)