安全性情報
QC1134
Supelco
全フェノール類
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥7,280
¥7,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥7,280
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥7,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-032
濃度
in acetone
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-17 °C - closed cup - Solvent
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1134-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weimin Peng et al.
Genetics, 179(1), 277-289 (2008-05-22)
Histone acetylation levels are regulated through the opposing activities of histone acetyltransferases (HATs) and deacetylases (HDACs). While much is known about gene-specific control of histone acetylation, little is understood about how total or cellular levels of histone acetylation are regulated.