PHR8715
Ketamine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol, 1-(2-Chloro-N-methylbenzimidoyl)cyclopentanol, Ketamine hydrochloride Impurity A (PhEur)
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. K0551000
traceable to USP 1356020
APIファミリー
ketamine
フォーム
powder
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
SMILES記法
Clc1c(cccc1)C(=NC)C2(CCCC2)O
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
InChI Key
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8715-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ