Merck
PHR3844
Supelco
セファピリンナトリウム
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
3-[(アセチルオキシ)メチル]-8-オキソ-7-{(4-ピリジニルチオ)アセチル]アミノ}-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸 一ナトリウム塩, セファピリンナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N3NaO6S2
CAS番号:
分子量:
445.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
cephapirin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
InChI Key
VGEOUKPOQQEQSX-OALZAMAHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR3844-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)