certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1096021
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(O)c2ncccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8,12,15H
InChI Key
ZFUPOFQRQNJDNS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3593-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ