Merck
PHR3496
Supelco
ブロモジクロロメタン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ジクロロブロモメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥28,300
¥28,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥28,300
About This Item
化学式:
BrCHCl2
CAS番号:
分子量:
163.83
Beilstein:
1697005
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 mL
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3496-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)