Merck
PHR3443
Supelco
S-(5′-アデノシル)-L-ホモシステイン
new
certified reference material
別名:
5′-デオキシ-S-アデノシル-L-ホモシステイン, AdoHcy, S-(5′-デオキシアデノシン-5′)-L-ホモシステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N6O5S
CAS番号:
分子量:
384.41
Beilstein:
99188
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
グレード
certified reference material
認証
traceable to USP 1012112
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
InChI Key
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3443-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)