安全性情報
PHR3313
Supelco
Doxazosin Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
N-(1,4-Benzodioxane-2-carbonyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥75,000
¥75,000
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥75,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
284.74
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥75,000
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1225420
包装
pkg of 1 mL
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H2]1CCN(CC1)C(=O)C2Oc3c(cccc3)OC2
InChI
1S/C13H16N2O3.ClH/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12;/h1-4,12,14H,5-9H2;1H
InChI Key
TUKBWYXLYINULI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3313-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)