certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1681845
APIファミリー
triclocarban
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 40 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2cc(c(cc2)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C13H8Cl4N2O/c14-9-3-1-7(5-11(9)16)18-13(20)19-8-2-4-10(15)12(17)6-8/h1-6H,(H2,18,19,20)
InChI Key
ZDPIZPXVHVYTOK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3149-40MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ