Merck
PHR3118
Supelco
Propofol Related Compound C
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
2,6-Diisopropylphenyl isopropyl ether, 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol isopropyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
PHR3118-50MG
¥79,590
¥79,590
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
表示を変更する
PHR3118-50MG
¥79,590
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O
CAS番号:
分子量:
220.35
MDL番号:
¥79,590
出荷予定日2025年4月16日
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1572558
APIファミリー
propofol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
O(C(C)C)c1c(cccc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3
InChI Key
APXUVWNNDMEOEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3118-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)