certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. I0599990
traceable to USP 1351005
APIファミリー
isoproterenol
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 mg
mp
165-175 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2722-250MG:
試験成績書(COA)