certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
valproic acid
形状
liquid
包装
pkg of 100 mg
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR2614-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.