Merck
PHR2576
Supelco
スルバクタム
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(2S,5R)-3,3-ジメチル-7-オキソ-4-チア-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-2-カルボン酸 4,4-ジオキシド, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, ペニシラン酸 1,1-ジオキシド, ペニシラン酸 S,S-ジオキシド, ペニシラン酸 ジオキシド, ペニシラン酸 スルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥25,400
¥25,400
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO5S
CAS番号:
分子量:
233.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000529
traceable to USP 1623670
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
sulbactam
フォーム
solid
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2576-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I'd like to know how I can solubilize this product (Sulbactam PHR2576) and what is the solubility limit. Thanks in advance.
    1 回答
    1. Sulbactam has a solubility of at least 18 mg/mL in water. It is also soluble in organic solvents such as ethanol, dimethyl sulfoxide (DMSO), and dimethyl formamide (DMF), with a solubility of approximately 30 mg/mL in these solvents.