安全性情報
PHR2550
Supelco
Theophylline Related Compound C
別名:
N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Caffeine EP Impurity B, Theophylline Related Compound C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N4O3
CAS番号:
分子量:
198.18
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to USP 1653037
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
theophylline
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
InChI Key
ZNDGAXCBZGSJGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6226 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2550-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)