certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A1321000
traceable to USP 1043728
APIファミリー
aspartame
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
270-272 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
InChI Key
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2420-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ