Merck
PHR2358
Supelco
ビフェニル
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥31,900
¥31,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥31,900
About This Item
化学式:
C6H5C6H5
CAS番号:
分子量:
154.21
Beilstein:
1634058
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥31,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1073423
蒸気密度
5.31 (vs air)
蒸気圧
9.46 mmHg ( 115 °C)
APIファミリー
fenbufen
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
包装
pkg of 1000 mg
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5294 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2358-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)