certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
120 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
827 °F
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
包装
ampule of 3x1.2 mL
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2183-3X1.2ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.