安全性情報
PHR1961
Supelco
Salbutamol Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥105,000
¥105,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥105,000
About This Item
化学式:
C20H25NO3.HCL
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥105,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000034
APIファミリー
albuterol, salbutamol, albuterol
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB7620 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1961-50MG:
PHR1961-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)