1034818
USP
Anastrozole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,2′-(5-Methyl-1,3-phenylene)bis(2-methylpropanenitrile), α,α,α′,α′,5-Pentamethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene, Anastrozole pentamethyl
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
anastrozole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3
InChI Key
SJECEXNMZXMXNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1034818-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ