PHR1756
Bupivacaine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Desbutylbupivacaine, (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000088
traceable to USP 1078529
APIファミリー
bupivacaine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bupivacaine Related Compound B is formed in the liver during oxidative dealkylation of bupivacaine hydrochloride and is the main metabolite of bupivacaine. It is a local anesthetic agent that can cross biological membranes due to its lipid-soluble nature.[1]
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1756-20MG-PW:
PHR1756-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ