PHR1307
カプトプリル
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
N-[(S)-3-メルカプト-2-メチルプロピオニル]-L-プロリン
サイズを選択してください
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 538
traceable to Ph. Eur. C0430000
traceable to USP 1091200
APIファミリー
captopril
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
104-108 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Captopril acts by inhibiting the angiotensin-converting enzyme and is known as an antihypertensive agent. It finds wide use in the treatment of congestive heart failure.[1]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1307-1G:
PHR1307-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ