The purity of this product is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. This product typically has a purity of >99%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1569#product-documentation
PHR1569
L-カルニチン 分子内塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(−)-(R)-3-ヒドロキシ-4-(トリメチルアンモニオ)酪酸, ビタミンBT
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. L0399900
traceable to USP 1359903
APIファミリー
levocarnitine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
197-212 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI Key
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Levocarnitine is a naturally available compound that plays a significant role in fatty acid oxidation and energy production in the human body. It is majorly found in skeletal and cardiac muscles of mammals and facilitates the transport of long chain fatty acids into mitochondria.[1]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1569-1G-PW:
PHR1569-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the typical purity of this product?
1 回答-