Merck
1359903
USP
レボカルニチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-カルニチン 分子内塩, (−)-(R)-3-ヒドロキシ-4-(トリメチルアンモニオ)酪酸, ビタミンBT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
CAS番号:
分子量:
161.20
Beilstein:
4292315
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levocarnitine
メーカー/製品名
USP
mp
197-212 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI Key
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
カルニチンは、多くの哺乳類組織に存在する四級アミンです。エネルギ-代謝調節に関与する骨格筋や心臓に比較的高濃度で存在します。糖代謝を解糖からグリコ-ゲン貯蔵へ変換し、ミトコンドリアへの長鎖脂肪酸の輸送を促進します。輸送された長鎖脂肪酸はミトコンドリアでエネルギ-産生のために酸化されます。
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1359903-400MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
P D Pion et al.
The Veterinary clinics of North America. Small animal practice, 28(6), 1495-1514 (1999-03-31)
In this article, the current state of knowledge of the potential role of taurine and L-carnitine deficiency and supplementation in the genesis and management of cardiovascular disease in dogs is presented. There is limited direct evidence to support the recommendations
Yasuro Furuichi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(10), 1699-1706 (2014-06-03)
Carnitine is well recognized as a key regulator of long-chain fatty acyl group translocation into the mitochondria. In addition, carnitine, as acetylcarnitine, acts as an acceptor of excess acetyl-CoA, a potent inhibitor of pyruvate dehydrogenase. Here, we provide a new
Allan Evans
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 41(4 Suppl 4), S13-S26 (2003-05-17)
Among the homeostatic processes controlling the endogenous L-carnitine pool in humans, the kidney has a vital role through extensive and adaptive tubular reabsorption. Kidney disease can lead to disturbances in L-carnitine homeostasis, and long-term hemodialysis therapy can lead to a
Reese H Clark et al.
Pediatrics, 134(1), e37-e46 (2014-06-11)
To describe the influence that gestational age and chronological age have on amino acid and acylcarnitine profiles in an at-risk population of premature infants. Metabolic profiles (15 amino acids and 35 acylcarnitines) were obtained by using standard newborn techniques on
Marieke G Schooneman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(7), 987-994 (2014-04-22)
Acylcarnitines have been linked to obesity-induced insulin resistance. However the majority of these studies have focused on acylcarnitines in plasma. It is currently unclear to what extent plasma levels of acylcarnitines reflect tissue acylcarnitine metabolism. We investigated the correlation of