certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1530809
APIファミリー
ensulizole
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3ccccc3
InChI
1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
InChI Key
UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1301-1G:
PHR1301-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.