certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 363
traceable to Ph. Eur. Y0000513
traceable to USP 1288500
APIファミリー
gemfibrozil
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
InChI Key
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gemfibrozil is a cholesterol-lowering drug that effectively lowers the serum cholesterol, triglyceride, and low-density lipoprotein (LDL) levels. It also efficiently raises the serum high-density lipoprotein (HDL) levels. It is known to minimize the incidence of coronary heart diseases in humans.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1286-1G:
PHR1286-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)