安全性情報
MABN476
Sigma-Aldrich
Anti-Paris/ZNF746 Antibody, clone N196/16
clone N196/16, from mouse
別名:
Zinc finger protein 746, Parkin-interacting substrate, PARIS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N196/16, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF746(155061)
詳細
ジンクフィンガータンパク質746(ZNF746)は、パーキン相互作用基質(PARIS)とも呼ばれています。ZNF746は、プロモーターに結合してPGC-1α(PPARGC1A)の転写を抑制する転写抑制因子であり、ニューロン死の調節に重要です。ZNF746はパーキンソン病の神経変性にも関与している可能性があります。
特異性
この抗体はZNF746のN末端を認識します。ZNF783またはZNF398とは交差反応しません(Prof. J. Trimmer, University of California, Davis)。
免疫原
エピトープ:N末端
ヒトParis/ZNF746のN末端に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLの本抗体は、10 µgのRAW264.7細胞ライセートでParis/ZNF746を検出できます。 免疫組織染色:ラット脳組織のParis/ZNF746を検出しました(Prof. J. Trimmer, University of California, Davis)。
抗Paris/ZNF746抗体クローンN196/16は、ジンクフィンガータンパク質を標的とする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのHEK293細胞ライセート中のParis/ZNF746を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約72 kDaUniProtには3種類のアイソフォームが記載されており、うち2つは69 kDa、1つは49 kDaです。このタンパク質はユビキチン化され、より高分子量で実測されています(Shin, J. H., et al. (2011).Cell 144(5):689-702)。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HEK293細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN476:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chi-Ruei Huang et al.
Journal of cellular biochemistry, 125(2), e30507-e30507 (2023-12-04)
The underlying mechanism of colorectal cells developing into cancer cells has been extensively investigated, yet is still not fully delineated, resulting in the treatment of advanced colorectal cancer (CRC) remains regrettably an unmet need. Zinc Finger Protein 746/Parkin-interacting substrate (ZNF746/PARIS)
Benjamin P Woodall et al.
JCI insight, 5 (2019-04-17)
The E3 ubiquitin ligase Parkin plays an important role in regulating clearance of dysfunctional or unwanted mitochondria in tissues, including the heart. However, whether Parkin also functions to prevent cardiac aging by maintaining a healthy population of mitochondria is still
Milena Pinto et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(4), 1042-1053 (2017-12-10)
PARK2 is the most common gene mutated in monogenic recessive familial cases of Parkinson's disease (PD). Pathogenic mutations cause a loss of function of the encoded protein Parkin. ParkinKO mice, however, poorly represent human PD symptoms as they only exhibit
Hojin Kang et al.
Oncotarget, 8(30), 48603-48618 (2017-06-15)
Progressive dopaminergic neurodegeneration is responsible for the canonical motor deficits in Parkinson's disease (PD). The widely prescribed anti-diabetic medicine metformin is effective in preventing neurodegeneration in animal models; however, despite the significant potential of metformin for treating PD, the therapeutic
Ju-Hyeon Bae et al.
Cell death & disease, 11(5), 359-359 (2020-05-14)
Various stresses, including oxidative stress, impair the proliferative capacity of muscle stem cells leading to declined muscle regeneration related to aging or muscle diseases. ZNF746 (PARIS) is originally identified as a substrate of E3 ligase Parkin and its accumulation is