Merck
PHL89700
ハルマリン
phyproof® Reference Substance
別名:
1-メチル-7-メトキシー3,4-ジヒドロ-β-カルボリン, 4,9-ジヒドロ-7-メトキシ-1-メチル-3H-ピリド[3,4-b]インドール, NSC 407285, ジヒドロハルミン, ハルマロールメチルエーテル, ハルミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O
CAS番号:
分子量:
214.26
Beilstein:
207310
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
232-234 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
以下の調製に用いられる試薬
  • フリーデル-クラフツ反応経由のアシル化ハルマリン
  • 中枢神経系アフェクターとなる1-メチル-7-メトキシ-β-カルボリンのフェナシル誘導体
  • 抗腫瘍剤となるパラジウムハルマリンDMSOクロロ錯体
以下の調製時の天然物の足場
  • トリパノチオンリダクターゼインヒビター†
生物化学的/生理学的作用
中枢神経刺激薬。NMDA受容体を介して作用することもあります。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89700-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)