Merck
PHL89174
カムアズレン
phyproof® Reference Substance
別名:
7-エチル-1,4-ジメチルアズレン, カマズレン, ジメツレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥105,000
¥105,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥105,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16
CAS番号:
分子量:
184.28
Beilstein:
1306577
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥105,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
InChI Key
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
278.6 °F
引火点(℃)
137 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL89174-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)