Merck
PHL83862
Isoescin IA
phyproof® Reference Substance
別名:
Aescin C, Escin IVa
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥115,000
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥115,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H86O24
CAS番号:
分子量:
1131.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@@]7([C@@H](CC([C@H]([C@@H]7O)OC(=O)\C(=C\C)\C)(C)C)C6=CC5)COC(=O)C)O)
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-44-43(68)55(22-72-24(3)59)26(17-50(44,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)60)75-49-41(77-48-38(66)36(64)34(62)28(20-57)74-48)39(67)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(65)35(63)33(61)27(1
InChI Key
YOSIWGSGLDDTHJ-IVKVKCDBSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)