Merck
PHL83544
Sophoraflavanone G
phyproof® Reference Substance
別名:
Kushenol F, Norkurarinone, Vexibinol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥74,830
¥74,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥74,830
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O6
CAS番号:
分子量:
424.49
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥74,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@@H](CC(=O)c3c1c(c(cc3O)O)C[C@@H](CC=C(C)C)C(=C)C)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C25H28O6/c1-13(2)5-6-15(14(3)4)9-18-20(28)11-21(29)24-22(30)12-23(31-25(18)24)17-8-7-16(26)10-19(17)27/h5,7-8,10-11,15,23,26-29H,3,6,9,12H2,1-2,4H3/t15-,23+/m1/s1
InChI Key
XRYVAQQLDYTHCL-CMJOXMDJSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83544-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)