Merck
PHL83487
Castalin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥78,700
¥78,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥78,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H20O18
CAS番号:
分子量:
632.44
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥78,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C2C3OC(=O)c4c(c(c(c(c4c5c(c(c(c(c5O)O)O)c6c(cc(c(c6O)O)O)C(=O)OC(C2O)CO)C1=O)O)O)O)C3O
InChI
1S/C27H20O18/c28-2-5-14(31)23-24-20(37)12-11(27(42)45-24)9(18(35)22(39)19(12)36)8-10(26(41)44-23)7(16(33)21(38)17(8)34)6-3(25(40)43-5)1-4(29)13(30)15(6)32/h1,5,14,20,23-24,28-39H,2H2
InChI Key
PPUHUWSVCUJGTD-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83487-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)